93829
L-Tyrosine
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Tyrosine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless (hot)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorção
cut-off at 310 nm in 1 M HCl at 0.5 M
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.