Documentos Principais
855456
Sigma-Aldrich
D-Tyrosine
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Beilstein:
2212157
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Xiaofeng Fang et al.
Developmental cell, 48(3), 371-382 (2019-01-01)
As integral regulators in plant development and stress response, microRNAs (miRNAs) themselves need to be tightly regulated. Here, we show that tocopherols (vitamin E), lipid-soluble antioxidants synthesized from tyrosine in chloroplasts, positively regulate the biogenesis of miRNAs. Tocopherols are required
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(5), 1701-1704 (2010-02-05)
The protein encoded by the NCE103 gene of Candida glabrata, a beta-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) designated as CgCA, was investigated for its activation with amines and amino acids. CgCA was weakly activated by amino acids such as l-/d-His, l-Phe