Key Documents
H7625
Sigma-Aldrich
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
209.63
Beilstein:
4161356
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
product name
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
pf
254 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
chave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Outras notas
Unnatural isomer of histidine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Histidina suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Sigma-Aldrich
H6034
L-Histidina
L-Tyrosine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3754
L-Tyrosine
Champe PC
Biochemistry (2005)