53370
L-Histidina
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Ácido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propiônico
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +9.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezas
≤0.3% foreign amino acids
pf
254 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
chave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1