37924
Thiamethoxam
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)\C1=N\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/b11-8+
chave InChI
NWWZPOKUUAIXIW-DHZHZOJOSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Determination of Neonicotinoids in Honey using a Chromolith RP-18 HPLC column and UV Detection
Protocolos
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express
LC/MS/MS Analysis of Neonicotinoid Pesticides in Dandelion Blossoms on Ascentis® Express C18 after Dispersive SPE (QuEChERS) using Supel™ QuE
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.