H15403
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(S)-Histidine methyl ester dihydrochloride, Methyl L-histidinate dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +9.0°, c = 2 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
207 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
chave InChI
DWAYENIPKPKKMV-ILKKLZGPSA-N
Aplicação
- Imidazopyridine derivatives by Pictet-Spegler reaction with different aldehydes.
- A metal-chelating ligand, N-methacryloyl-(l)-histidine methyl ester by reacting with methacryloyl chloride.
- Zwitterionic polypeptide derivative by amidation reaction with poly (α,β-L-aspartic acid).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?