53340
L-Histidine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
L-Histidine hydrochloride (1:2)
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Histidine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
cor
white
pf
240-245 °C (dec.)
solubilidade
H2O: soluble
saline: soluble
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.2ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
chave InChI
XEJCDBUNISUVGZ-XRIGFGBMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3