G9003
D-Glutamine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-2-Aminoglutaramic acid, D-Glutamic acid 5-amide
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Glutamine, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.