Key Documents
G5792
SAFC
L-Glutamina
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
atividade externa
cytotoxicity, tested
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Nossa linha SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência na cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Para solicitar a documentação deste produto, entre em contato com o Atendimento ao cliente e selecione “Documentação de produtos”. Observe que o acesso à documentação deste produto requer um termo de confidencialidade.
Aplicação
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
L-Glutamina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1125
L-Glutamina
L-Glutamina 200 mM, Hybri-Max™, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G2150
L-Glutamina
L-Glutamina for biochemistry
Millipore
1.00289
L-Glutamina
Pelin Sahlén et al.
Genome biology, 16, 156-156 (2015-08-28)
Although the locations of promoters and enhancers have been identified in several cell types, we still have limited information on their connectivity. We developed HiCap, which combines a 4-cutter restriction enzyme Hi-C with sequence capture of promoter regions. Applying the
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Kohichi Matsunaga et al.
The Journal of cell biology, 190(4), 511-521 (2010-08-18)
Autophagy is a catabolic process that allows cells to digest their cytoplasmic constituents via autophagosome formation and lysosomal degradation. Recently, an autophagy-specific phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) complex, consisting of hVps34, hVps15, Beclin-1, and Atg14L, has been identified in mammalian cells. Atg14L
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Chromatograms
application for HPLC