Documentos
G6392
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
powder
embalagem
vial of 0.292 g
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to faint yellow
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
Aplicação
L-Glutamine has been used as a media supplement:
  • for cochlear organotypic culturing
  • in Iscove′s modified Dulbecco′s medium for HeLa cells culturing
  • in Dulbecco′s modified Eagle′s medium for primary hepatocyte cell culturing
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glutamine mediates protein turnover via cellular mTOR (mammalian target of rapamycin) signalling. It is also known to be associated with the inhibition of apoptosis.
L-glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media, and serves as a major energy source for cells in culture. Optimal cell performance usually requires supplementation of the medium with L-glutamine prior to use.
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Embalagem
50 mL amber serum vial with rubber stopper.
Adequação
Qualified for use in cell culture applications, especially serum-free cell culture.
Reconstituição
Prepares a 200 mM solution when reconstituted to 10 mL with sterile water.
Outras notas
The dipeptide L-Ala-LGln is frequently used in modern serum-free media formulations because it provides a more stable form of glutamine in vitro.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
The signal peptide anchors apolipoprotein M in plasma lipoproteins and prevents rapid clearance of apolipoprotein M from plasma
Christoffersen C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(27), 18765-18772 (2008)
Cisplatin ototoxicity in rat cochlear organotypic cultures
Ding D, et al.
Hearing Research, 282(1-2), 196-203 (2011)
Nonresonant confocal Raman imaging of DNA and protein distribution in apoptotic cells
Uzunbajakava N, et al.
Biophysical Journal, 84(6), 3968-3981 (2003)
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Protocolos
WST-1 assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for WST-1 reagent preparation and examples of applications. Frequently asked questions and troubleshooting guide for WST-1 assay.
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation