49419
L-Glutamina
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Glutamina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (NT)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +33.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 110 °C
cor
white
pH
5.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
rat ... Ggt1(116568)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1