I2752
L-isoleucina
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-isoleucina, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
288 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.