Key Documents
I5281
SAFC
L-isoleucina
Sinônimo(s):
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721792
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
fonte biológica
non-animal source
Ensaio
≥98.5%
forma
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
pf
288 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 50 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
atividade externa
cytotoxicity, tested
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Descrição geral
Nossa linha SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência na cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Para solicitar a documentação deste produto, entre em contato com o Atendimento ao cliente e selecione “Documentação de produtos”. Observe que o acesso à documentação deste produto requer um termo de confidencialidade.
Aplicação
A L-isoleucina é um aminoácido essencial. Ele pode ser biossintetizado a partir de treonina ou através da fermentação de carboidratos. O aminoácido L-isoleucina é um isômero de L-leucina, que difere na posição da cadeia lateral. Também é considerado um aminoácido de cadeia ramificada, juntamente com L-leucina e L-valina, que são fontes de combustível e/ou transporte durante o desenvolvimento celular. É usada como um componente de meio de cultura celular na biomanufatura comercial de proteínas recombinantes e anticorpos monoclonais para uso terapêutico.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Threonine
SAFC
T4071
L-Threonine
L-Metionina
SAFC
M8439
L-Metionina
Millipore
Millipore
1.05362
L-Isoleucine
L-Valine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
V0513
L-Valine
Ácido L-aspártico
SAFC
A5474
Ácido L-aspártico
Eva Blomstrand et al.
The Journal of nutrition, 136(1 Suppl), 269S-273S (2005-12-21)
BCAAs (leucine, isoleucine, and valine), particularly leucine, have anabolic effects on protein metabolism by increasing the rate of protein synthesis and decreasing the rate of protein degradation in resting human muscle. Also, during recovery from endurance exercise, BCAAs were found
L Edvinsson
Blood vessels, 28(1-3), 35-45 (1991-01-01)
The cerebral circulation is supplied with two vasodilator systems: the parasympathetic system storing vasoactive intestinal peptide, peptide histidine isoleucine, acetylcholine and in a subpopulation of nerves neuropeptide Y, and the sensory system, mainly originating in the trigeminal ganglion, storing substance
Urho M Kujala et al.
Circulation, 127(3), 340-348 (2012-12-22)
Long-term physical inactivity seems to cause many health problems. We studied whether persistent physical activity compared with inactivity has a global effect on serum metabolome toward reduced cardiometabolic disease risk. Sixteen same-sex twin pairs (mean age, 60 years) were selected
Toshihiro Sato et al.
The Journal of biological chemistry, 278(6), 4314-4321 (2002-11-22)
Previously, we determined the crystal structures of the dimeric ligand binding region of the metabotropic glutamate receptor subtype 1. Each protomer binds l-glutamate within the crevice between the LB1 and LB2 domains. We proposed that the two different conformations of
Anna L Vestergaard et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), E1334-E1343 (2014-04-08)
P4-ATPases (flippases) translocate specific phospholipids such as phosphatidylserine from the exoplasmic leaflet of the cell membrane to the cytosolic leaflet, upholding an essential membrane asymmetry. The mechanism of flipping this giant substrate has remained an enigma. We have investigated the