V0513
L-Valine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Valine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
98.5-101.0%
Formulário
powder
qualidade
meets EP, JP, USP testing specifications
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?