219096
D-Aspartic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Aspartic acid, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Informações sobre genes
rat ... Slc1a3(29483)
Aplicação
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.