Key Documents
339296
Sigma-Aldrich
Manganese(III) fluoride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
About This Item
Fórmula linear:
MnF3
Número CAS:
Peso molecular:
111.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Pictogramas
Flame over circleSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods