Documentos Principais
208965
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroferrate(III)
About This Item
Fórmula linear:
Na3FeF6
Número CAS:
Peso molecular:
238.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
chave InChI
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)