Key Documents
401528
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Trifluorobismuthine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BiF3
Número CAS:
Peso molecular:
265.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
densidade
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)