379557
Manganese(II) phthalocyanine
Sinônimo(s):
Phthalocyanine manganese(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
λmax
727 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Mn/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
chave InChI
ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
379557-10G | 4061833424728 |
379557-1G | 4061826298688 |