Documentos Principais
362549
Sigma-Aldrich
Dilithium phthalocyanine
Dye content 70 %
Sinônimo(s):
29H,31H-Phthalocyanine dilithium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16Li2N8
Número CAS:
Peso molecular:
526.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
composição
Dye content, 70%
λmax
658 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Li]n1c2nc3nc(nc4n([Li])c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.2Li/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;2*+1
chave InChI
HQQKMOJOCZFMSV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Identity and quantity of solvent of crystallization may vary.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)