Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
698 nm
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
chave InChI
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
253103-1G | 4061825982069 |
253103-5G | 4061825982083 |