252921
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin
≥90.0% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
λmax
416 nm
507 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc([nH]5)c(-c6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F)c7ccc(n7)c(-c8c(F)c(F)c(F)c(F)c8F)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H10F20N4/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50/h1-8,65,68H/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+
chave InChI
VJEVAXUMNMFKDT-OTHQCIQNSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?