160997
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine
97%
Sinônimo(s):
meso-Tetraphenylporphyrin, TPP
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
1-3% corresponding chlorin
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL, clear to opaque
λmax
514 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥3500 at 480-486 nm in toluene
≥4000 at 647-653 nm in toluene
≥5000 at 589-595 nm in toluene
≥8000 at 546-552 nm in toluene
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
chave InChI
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
Informações sobre genes
human ... TERT(7015)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?