88071
meso-Tetraphenylporphyrin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,10,15,20-Tetraphenylporphin, TPP
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.5% chlorin
solubilidade
dichloromethane: soluble
fluorescência
λex 420 nm; λem 651 nm in toluene
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
chave InChI
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
Informações sobre genes
human ... TERT(7015)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?