394297
Magnesium fluoride
technical grade
Sinônimo(s):
Sellaite
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
forma
powder
densidade
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1