Documentos Principais
366072
Sigma-Aldrich
β-D-Glucose-1-C-d pentaacetate
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16DH21O11
Número CAS:
Peso molecular:
391.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
pf
131-134 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
chave InChI
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)