94681
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
About This Item
Produtos recomendados
grau
Standard for quantitative NMR
TraceCERT®
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
qNMR: suitable ((standard))
qNMR: suitable
pf
107-109 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
chave InChI
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.