Documentos Principais
386367
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
Sinônimo(s):
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C6H3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
107-109 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
chave InChI
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)