Documentos Principais
761184
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-(methoxy-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H10O2
Peso molecular:
91.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
COCCO[13CH3]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)