Documentos Principais
765236
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3OCD2CD2OCD3
Peso molecular:
100.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)