Key Documents
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Cyclopentyl bromide-d9
About This Item
Fórmula linear:
C5D9Br
Número CAS:
Peso molecular:
158.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
137-139 °C (lit.)
densidade
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
chave InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)