Documentos Principais
588318
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Lauryl bromide-12,12,12-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH2)10CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
252.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
pf
-11--9 °C (lit.)
densidade
1.050 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)