Documentos Principais
306053
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane-d14
99.5 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D11CD3
Número CAS:
Peso molecular:
112.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.4189 (lit.)
p.e.
101 °C
pf
-126 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
chave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Methylcyclohexane analytical standard
Supelco
66294
Methylcyclohexane
Anharmonicity and Hydrogen Bonding. The in-plane OH Bending and its Combination with the OH Stretching Vibration.
Asselin M and Sandorfy C.
Canadian Journal of Chemistry, 49(9), 1539-1544 (1971)
Origin of multiple phosphorescence emission from p-chlorobenzaldehyde in polycrystallized methylcyclohexane-d14 at 4.2 K.
Lamotte M and Goodman L.
The Journal of Physical Chemistry, 86(17), 3371-3374 (1982)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
306053-1G4061837614200
306053-5G4061837614217