175897
2-Propanol-d8
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Isopropanol-d8, Octadeuteroisopropanol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
2-12.7 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3728 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
-89.5 °C (lit.)
densidade
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.