Key Documents
609811
Sigma-Aldrich
2-Propanol-17O
20 atom % 17O
Sinônimo(s):
Isopropyl alcohol-17O
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CH17OH
Número CAS:
Peso molecular:
61.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
20 atom % 17O
peso molecular
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
pb
82 °C
densidade
0.798 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C