372374
Mesitylene-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,3,5-Trimethylbenzene-d12
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
chave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?