333239
Titanium(IV) fluoride
Sinônimo(s):
Titanium tetrafluoride, Titanium fluoride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder and chunks
Nível de qualidade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
densidade
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
XROWMBWRMNHXMF-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- Chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.