Documentos Principais
399108
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) fluoride
≥99.9%
Sinônimo(s):
Hexafluorotungsten, Tungsten hexafluoride
About This Item
Fórmula linear:
WF6
Número CAS:
Peso molecular:
297.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9%
forma
gas (compressed)
pb
17.5 °C (lit.)
pf
2.3 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
chave InChI
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
Tungsten hexafluoride may be used as a precursor to prepare tungsten (VI) oxide.
Embalagem
Packaged in cylinders.
Produtos recomendados
A stainless steel control valve or gas regulator is recommended.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemical vapor deposition of tungsten oxide.
Kirss RU and Meda L
Applied Organometallic Chemistry, 12(3), 155-160 (1998)
Conteúdo relacionado
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.