Documentos Principais
311464
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
About This Item
Fórmula linear:
ZrF4
Número CAS:
Peso molecular:
167.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
910 °C (lit.)
densidade
4.43 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
The addition of zirconium(IV) fluoride (ZrF4) to polymeric calcium phosphate cements is known to change its setting behaviour.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)