Documentos Principais
14616
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate basic
≥40% ZrO2 basis
Sinônimo(s):
Zirconium hydroxycarbonate, [μ-[Carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydioxodizirconium
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
composição
ZrO2, ≥40%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Zirconium(IV) carbonate basic can be used as a catalyst:
  • For Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of HMF and furfural
  • In the one-pot conversion of dihydroxyacetone into ethyl lactate
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)