Documentos Principais
205028
Sigma-Aldrich
Zirconyl chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
ZrOCl2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
178.13 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
composição
Degree of hydration, 6-8
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Building block for a new series of mixed zirconium phosphonates which may have uses in catalysis, ion exchange or photophysics.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefania Vitale et al.
Nanoscale, 11(11), 4788-4793 (2019-01-31)
The fabrication of stable, highly conductive molecular nano-junctions is one of the main research goals in the field of molecular electronics. In this paper we report on the self-assembly and functional characterisation of highly conductive molecular wires, based on mixed-metal
Leenstra, W.R. Amicangelo, J.C.
Inorganic Chemistry, 37, 5317-5317 (1998)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205028-50G4061833595503
205028-10G4061838767424