464236
Zirconium(IV) hydrogenphosphate
Sinônimo(s):
α-Zirconium phosphate, γ-Zirconium phosphate, Zirconium bis(hydrogen phosphate), Zirconium bis(monohydrogen orthophosphate), Zirconium hydrogen orthophosphate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
densidade
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Zr+4].OP([O-])([O-])=O.OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.Zr/c2*1-5(2,3)4;/h2*(H3,1,2,3,4);/q;;+4/p-4
chave InChI
QOKYJGZIKILTCY-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?