773956
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
-200 mesh
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
chave InChI
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)