Documentos Principais
333387
Sigma-Aldrich
Chromium(III) fluoride tetrahydrate
97%
Sinônimo(s):
Chromic fluoride tetrahydrate, Chromium trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CrF3 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
181.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH.4H2O/h;3*1H;4*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
NJSCURCAHMSDSL-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)