450790
Chromium(III) chloride
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
flakes
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?