Documentos Principais
8.18090
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
Chromium(III) chloride, Chromium trichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl3Cr
Número CAS:
Peso molecular:
158.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-038-3
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
pf
1152 °C
densidade
2.87 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1