230723
Chromium(III) chloride hexahydrate
96%
Sinônimo(s):
Chromic chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
densidade
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a catalyst in the isomerization of glucose into fructose.
- Precursor in the preparation of chromium(III) oxide nanosheets.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?