Key Documents
288179
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinônimo(s):
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24Cl3CrO3
Número CAS:
Peso molecular:
374.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
powder
pf
143 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
chave InChI
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges