Key Documents
342432
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Fórmula linear:
Cr2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
392.18 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
Ensaio
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
forma
solid
concentração
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
pf
100 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
chave InChI
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.