762873
Chromium(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chromium dichloride, Chromous chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
824 °C (lit.)
densidade
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Anhydrous chromium chloride finds applications as catalysts, chromizing ferrous metals, steel, etc. The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Chromium chloride powder is air and water sensitive. Beads have lower surface area and pour easily.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)